1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23860.14 B23860.22 B23860.36
B23860.14EA 52 EUR
B23860.14 B23860.22 B23860.36
1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
1,3,5-Tribromobenzene
Purity: 98% CAS No.: 626-39-1 Molecular Formula: C6H3Br3 Formula Weight: 314.80 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 271° MDL No.: MFCD00000080
Formule: C₆H₃Br₃
Kookpunt: 271 °C
Smeltpunt: 121…124 °C
Dichtheid: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000080
CAS nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3