1,3-Dibromobenzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
186640100 186640500
ACRO186640100EA 27.6 EUR
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzene 97%
1,3-Dibromobenzene
Formule: C₆H₄Br₂
Kookpunt: 218…219 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000078
CAS nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %