5-Bromosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
A11917.14
A11917.22
A11917.36
A11917.14EA
33
EUR
A11917.14
A11917.22
A11917.36
5-Bromosalicylaldehyde ≥98%
5-Bromosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Formule:
C₇H₅BrO₂ Smeltpunt: 103…106 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003330 CAS nummer: 1761-61-1 EINECS: 217-167-2 |