3-Bromobenzaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106660250 106661000
ACRO106660250EA 35 EUR
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldehyde 96%
3-Bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO
Kookpunt: 229 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18…21 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003345
CAS nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %