3-Bromobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11941.22
A11941.14
A11941.36
A11941.22EA
82.4
EUR
A11941.22
A11941.14
A11941.36
3-Bromobenzaldehyde ≥97%
3-Bromobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 3132-99-8
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1634534
MDL No.: MFCD00003345
Formule:
C₇H₅BrO Kookpunt: 234…236 °C Smeltpunt: 18…21 °C Dichtheid: 1,580 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003345 CAS nummer: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |