4-Bromobenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 67.5 EUR
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Bromobenzaldehyde 99%
4-Bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO
Kookpunt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 55…58 °C
Dichtheid: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003377
CAS nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %