4-Bromobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
SB01132.1
SB01132EA
SB01132EE
MAYBSB01132.1EA
0
EUR
MAYBSB01132.1
MAYBSB01132EA
MAYBSB01132EE
4-Bromobenzaldehyde
4-Bromobenzaldehyde
Formule:
C₇H₅BrO Kookpunt: 244 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 54…56 °C Dichtheid: 1,849 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003377 CAS nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...