4-Bromobenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
MQ200
8.04146.0010
8.04146.0100
8.04146.0010EA
56.8
EUR
8.04146.0010
8.04146.0100
4-Bromobenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Formule:
C₇H₅BrO MW: 185.02 g/mol Kookpunt: 244 Smeltpunt: 54…56 °C Dichtheid: 1.849 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003377 CAS nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 185.02 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Boiling Point | 123 - 125 °C (31 hPa) |
Flash Point | 108 °C |
Density | 1.85 g/cm3 |