3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
A15274.06 A15274.14
A15274.06EA 29 EUR
A15274.06 A15274.14
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
3-Bromo-p-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 34841-06-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 108-110°/1mm MDL No.: MFCD00016599
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Kookpunt: 108…110 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 49…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016599
CAS nummer: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8