Klemmen voor statiefroosters
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06247015 06247010 06247020
LENZ06247015EA 1550 EUR
LENZ06247015 LENZ06247010 LENZ06247020
Klemmen voor statiefroosters
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.