Hoofdkappen met geïntegreerde vering, Versaflo™ S-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 178 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Hoofdkappen met geïntegreerde vering, Versaflo™ S-serie
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De 3M™ hoofdkappen uit de S-serie bieden hoofd- en gezichtsbescherming, evenals oog- en gezichtsbescherming tegen vloeistofspatten en lage energie-impact (klasse F). Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij de gehele hoofdband vaak moet worden vervangen, zoals bij farmaceutische productie en laboratoriumwerk, of in situaties waarin de buitenstof minder vuil wordt. Alle hoofdkappen kunnen worden gebruikt in combinatie met 3M Powered en Supplied Air-systemen (bijv. Jupiter™ en Dustmaster™), waardoor ademhalingsbescherming wordt geboden.
  • Verbeterde vorm en beter zicht
  • Uitstekende luchtstroming
  • Comfortabel bij langdurig dragen dankzij loszittend ontwerp
  • Nominale protectiefactor: 500
S-133: Wegwerp hoofddeksel voor algemene toepassingen
S-333G: Wegwerpbare grijze hoofdkap met verhoogde chemicaliën- en krasbestendigheid, daarom geschikt voor toepassingen in de chemische industrie. Het materiaal is zacht, stil, duurzaam en pluisarm.
S-533: Wegwerphoofddeksel met capuchon gemaakt van zacht pluisvrij materiaal dat gemakkelijk over de gebruiker valt en extra nek- en schouderbedekking biedt. De headcover heeft een verhoogde chemische en krasbestendigheid.
S-655: Herbruikbare premium hoofdbedekking met afneembaar hoofdharnas en connector waardoor deze slijtagearme onderdelen kunnen worden overgebracht naar een vervangende kap. Combineert gezichtsbescherming (lage energie-impact en vloeistofspatten), nek-, schouder- en ademhalingsbescherming.
S-657: Herbruikbare premium hoofdbedekking met kap met een dubbele omhulling voor de ademhalingsafdichting.
S-757: Herbruikbare premium hoofdbedekking met capuchon met een stof die speciaal is bedoeld om verfnevel op te vangen.
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Certificaten: EN 166; voldoet aan hoogste ademhalingsklasse 12941 TH3 bij gebruik met ademhalingssystemen.
Opgelet: *Past altijd.