VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
216-0628EA 135 EUR
216-0628 216-0629 216-0615 216-0642 216-0621 216-0635 216-0622 216-0634
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Flessen Voorraadflessen
HDPE.
  • De Versatile Cap-technologie biedt de flexibiliteit van verwisselbare connectors
  • Extra brede versie voor vaten met wijde hals voor eenvoudig vullen en reinigen
  • SmartBarb-technologie biedt opties voor verwisselbare tapkranen
Het VWR®-voorraadvat van HDPE is een geavanceerd vloeistofhanteringssysteem dat is ontwikkeld met de eindgebruiker in gedachten. De ergonomisch ontworpen vatbehuizing is samengebracht met de VWR® Versatile Cap-technologie om de gebruiker te voorzien van een gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen voorraadvat. Het vat is gemaakt van HDPE dat meer krasbestendig is en een betere chemische bestendigheid heeft dan andere vaten, waardoor deze vaten ideaal zijn voor de meeste buffers, reagentia, poeders en vaste stoffen. De vatbehuizing is zodanig ontworpen dat u het vat eenvoudiger kunt vasthouden en hanteren tijdens het optillen, vullen en uitgieten, terwijl de VWR® Versatile Cap-technologie voorziet in verwisselbare en lekvrije aansluitingen aan de bovenkant. Het voorraadvat is voorzien van een set handgrepen aan de boven- en onderkant van het vat, een eenvoudig af te lezen schaalverdeling in reliëf en een typemarkering voor identificatie van het gegoten vatmateriaal. De voorraadvaten van 20 liter en 40 liter zijn ook verkrijgbaar met extra wijde hals voor eenvoudig vullen en reinigen.