3-Broom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB06293.1 BTB06293EA BTB06293EE
MAYBBTB06293.1EA 0 EUR
MAYBBTB06293.1 MAYBBTB06293EA MAYBBTB06293EE
3-Broom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3-Broom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₃
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 166…167 °C
MDL Nummer: MFCD00006940
CAS nummer: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6