3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13729.09 A13729.18
A13729.09EA 66.9 EUR
A13729.09 A13729.18
3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 90-59-5 Molecular Formula: C7H4Br2O2 Formula Weight: 279.93 Melting Point: 81-84° Beilstein Reference: 1424739 Merck Reference: 14,3027 MDL No.: MFCD00003318
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Kookpunt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 81…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003318
CAS nummer: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 14,3027