3,5-Dibromosalicylaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BTB02697.1
BTB02697EA
BTB02697EE
MAYBBTB02697.1EA
0
EUR
MAYBBTB02697.1
MAYBBTB02697EA
MAYBBTB02697EE
3,5-Dibromosalicylaldehyde
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Formule:
C₇H₄Br₂O₂ Kookpunt: 261 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 86 °C |
MDL Nummer:
MFCD00003318 CAS nummer: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Merck Index: 13,03052 |