3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 37.2 EUR
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Smeltpunt: 179…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016980
CAS nummer: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1