Rechte kranen of zijkranen voor buretten
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
82120 82121 82122 82170 82220 82221 82222
BRND82120EA 47.7 EUR
BRND82120 BRND82121 BRND82122 BRND82170 BRND82220 BRND82221 BRND82222
Rechte kranen of zijkranen voor buretten
Afsluitkranen
Borosilicaatglas 3.3.
  • Verwisselbare ventielspindel
  • Spindel met retentiemechanisme
  • Zijdelings of recht naaldventiel beschikbaar
Ventielbehuizing met tip voor precisieburet, PTFE-spindel met PP-dop.