3-Bromobenzonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 54.7 EUR
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitrile 99%
3-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 225 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 37…41 °C
Dichtheid: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001796
CAS nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %