3-Bromobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13317.09 A13317.18 A13317.30
A13317.09EA 49.2 EUR
A13317.09 A13317.18 A13317.30
3-Bromobenzonitrile ≥99%
3-Bromobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 6952-59-6 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1858942 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001796
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 224…226 °C
Smeltpunt: 37…41 °C
Dichtheid: 1,562
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001796
CAS nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III