4-Bromobenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Bromobenzonitrile
106710100 106710500
ACRO106710100EA 36.1 EUR
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitrile 98%
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 235…237 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 111…114 °C
Dichtheid: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001811
CAS nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %