4-Bromobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Bromobenzonitrile
A10914.18 A10914.09 A10914.30
A10914.18EA 152 EUR
A10914.18 A10914.09 A10914.30
4-Bromobenzonitrile ≥98%
4-Bromobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 235…237 °C
Smeltpunt: 111…114 °C
Dichtheid: 1,562
Vlampunt: 130 °C (266 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001811
CAS nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III