4-Bromobenzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: p-Bromobenzonitrile
SB01251.1 SB01251.10 SB01251.50
MAYBSB01251.1EA 0 EUR
MAYBSB01251.1 MAYBSB01251.10 MAYBSB01251.50
4-Bromobenzonitrile
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 236 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼90 °C
Dichtheid: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001811
CAS nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III