Multiparametersysteem (pH/ionen/zuurstof), draagbaar, SevenGo Duo pro™ SG68
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2010 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Multiparametersysteem (pH/ionen/zuurstof), draagbaar, SevenGo Duo pro™ SG68
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Draagbare tweekanaals meter voor de simultane bepaling van pH, mV of ionenconcentraties en opgeloste zuurstof.
  • Stevige waterdichte behuizing, display met achtergrondverlichting en intuïtief menu
  • pH-kalibratie tot maximaal 5 punten met keuze uit 7 vooraf gedefinieerde en 1 door de gebruiker gedefinieerde bufferset
  • Gegevensopslag voor 500 GLP-gegevensrecords met tijd/datum, sensor-ID en serienummer, en gebruikers- en monster-ID's
  • Infraroodinterface voor rechtstreekse gegevensoverdracht naar een printer of pc
  • Verbeterde betrouwbaarheid dankzij uitgebreide ondersteuning voor Intelligent Sensor Management (ISM®)-sensoren
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.
Bestelinformatie: SG68-ELK Electrode Kit includes dual-channel pH/ion/dissolved oxygen meter with InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 and InLab® 605-ISM (both IP 67 and 1,8 m fixed cable) complete with batteries, wrist strap, operating instructions, test certificate and declaration of conformity.
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.