Western blotting detectie reagens, Amersham ECL™ Prime
Leverancier: CytivaTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Amersham™ ECL™ Prime is a highly sensitive Western blotting detection reagent characterised by stable signal emission, allowing for the possibility of repeated exposures and making it easier to process several blots in the same experimental run. Amersham™ ECL™ Prime delivers a detection system that is sensitive, stable, precisely quantitative across a wide dynamic range of protein levels, and conservative in its consumption of expensive antibody reagents. The high performance of Amersham™ ECL™ Prime is due to the presence of an enhancer in the reagent, increasing enzyme turnover, and thereby significantly increasing both signal intensity and duration. The light signal is further intensified by the addition of a catalyst.
- Hoge signaalintensiteit en gevoeligheid maakt gebruik mogelijk van sterk verdunde primaire en secundaire antilichamen zonder verminderde gevoeligheid
- Stabiel signaal maakt meerdere belichtingen mogelijk en maakt de reagens geschikt voor grote experimentele series, voor optimale verwerkingstijd tussen het einde van het experiment en detectie
- Compatibel met Rainbow™-molecuulmassamerkers en Amersham ECL™ DualVue™ Western blottingmerkers
- Geoptimaliseerd voor gebruik met Amersham Hybond™ P (PVDF) membranen en compatibel met Amersham Hybond™ ECL™- (nitrocellulose) membranen
Leveringsinformatie: Inclusief oplossing A (luminoloplossing) en Oplossing B (waterstofperoxideoplossing), voldoende voor 1000 cm² of 3000 cm² membraan.