2-Bromobenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
o-Bromobenzoic Acid
160080250
160081000
ACRO160080250EA
31.7
EUR
ACRO160080250
ACRO160081000
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Formule:
C₇H₅BrO₂ Kookpunt: 296 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 146…151 °C Dichtheid: 1,929 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002402 CAS nummer: 88-65-3 EINECS: 201-848-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 150 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Fines | ≤8.5 % (< 0.5 cm) |