HyperSep™ Hypercarb™ SPE-kolommen
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
60106-304 60106-403 60106-402 60106-303 60106-302 60106-301 60106-404
549-0624EA 445 EUR
549-0624 549-0626 549-0625 549-0623 549-0622 549-0621 549-0627
HyperSep™ Hypercarb™ SPE-kolommen
Kolommen voor chromatografie
Plat, 100% poreus grafiet (PGC) met selectiviteit voor structureel vergelijkbare verbindingen, met scheiding van verbindingen met eenvoudige oplosmiddelen. Hydrofobe omgekeerde fase; normale fase adsorptie; polaire retentie.
  • Biedt totale pH-stabiliteit en zorgt voor retentie en scheiding van zeer polaire soorten als silica- en harskolommen mislukken
  • Hoge reproduceerbaarheid tussen alle partijen
  • Sterke retentie-eigenschappen maken gebruik van lage bedgewichten voor geconcentreerde extracten
  • Geen beperkingen op eluenten