2-Bromobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 523 EUR
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Bromobenzoic acid ≥98%
2-Bromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 146…150 °C
Dichtheid: 1,930
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002402
CAS nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6