2-Bromobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Bromobenzoic Acid
SB01606.1 SB01606.10 SB01606.50
MAYBSB01606.1EA 0 EUR
MAYBSB01606.1 MAYBSB01606.10 MAYBSB01606.50
2-Bromobenzoic acid
2-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 144…147 °C
Dichtheid: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002402
CAS nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6