Intraveneuze katheter, Surflo®
Leverancier: TERUMO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SR-DM1445PX SR-DM1645PX SR-DM1645WX SR-DM1745PX SR-DM1832PX SR-DM1832WX SR-DM1845PX SR-DM1845WX SR-DM2032PX SR-DM2032WX SR-DM2225PX SR-DM2225WX SR-DM2419PX SR-DM2419WX SR-DM2619PX SR-DM2619WX SR-OX1664C1 SR-OX1464C1 SR-OX1651C1 SR-OX1832C1 SR-OX1851C1 SR-OX1864C1 SR-OX2032C1 SR-OX2051C1 SR-OX2225C1 SR-OX2419C1
TERUSR-DM1445PXEA 115 EUR
TERUSR-DM1445PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM2032WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-DM2225WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM2419WX TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM2619WX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-OX1651C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-OX2225C1 TERUSR-OX2419C1
Intraveneuze katheter, Surflo®
Canules
Deze IV-katheter is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Recht (EFTE), met vleugels (FEP) en met vleugels en injectiepoort (FEP).
  • De tip loopt perfect taps toe voor een vloeiende overgang tussen naald en katheter
  • Er is weinig kans op splijten of opstropen, omdat het materiaal sterker is dan andere materialen
  • Er is voor bijna elke uitvoering een obturator verkrijgbaar in dezelfde kleur als de katheter
  • De obturator voorkomt het ontstaan van bloedproppen in het lumen van de katheter wanneer de infusie stopt