3-Bromobenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 41.1 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
3-Bromobenzoic acid 99%
3-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 154…158 °C
Dichtheid: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002487
CAS nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %