4-Bromobenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 39.7 EUR
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
4-Bromobenzoic acid 97%
4-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 251…256 °C
Dichtheid: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002529
CAS nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %