4-Bromobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12518.14 A12518.22 A12518.36
A12518.14EA 40.6 EUR
A12518.14 A12518.22 A12518.36
4-Bromobenzoic acid ≥98%
4-Bromobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 586-76-5 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Odour: Odourless Melting Point: 253-258° Beilstein Reference: 1906923 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00002529
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 253…258 °C
Dichtheid: 1,894
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002529
CAS nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 14,1408