3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
L07419.06 L07419.14
L07419.06EA 39.3 EUR
L07419.06 L07419.14
3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
3,5-Dibromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 609-85-8 Molecular Formula: C7H5Br2NO2 Formula Weight: 294.93 Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 779291
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Smeltpunt: 230…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017087
CAS nummer: 609-85-8