Containers, brede hals, met scharnierdop, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FL300-02 FL60-05 FL100-04 FL300-04 FL100-05 FL60-04
215-3269EA 391 EUR
215-3269 215-3270 215-1285 GOSSFL300-04 GOSSFL100-05 GOSSFL60-04
Containers, brede hals, met scharnierdop, Corning® Gosselin™
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
Gemaakt van PP, natuurlijke kleur of gekleurd.
  • Beschikbaar in steriel of onder aseptische omstandigheden verpakte versies
  • Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
  • Met schaalverdeling
Ideaal voor monstername, opslag en transport van vloeibare en vaste monsters.
Sized to provide adequate volume for milk sampling. It is shock resistant and is assured sterile 10-3.
Corning® Gosselin™ is a Corning brand of laboratory plasticware designed for use in industrial microbiology labs such as Food and Beverage, Environmental/Water Testing, etc.