3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 90.4 EUR
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
Kookpunt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 265…270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002550
CAS nummer: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9