1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dichlorobromobenzene
B21904.14 B21904.22
B21904.14EA 40.9 EUR
B21904.14 B21904.22
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 56961-77-4 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 243° MDL No.: MFCD00000536
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 243 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000536
CAS nummer: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2