1-Bromo-2,4-dichlorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06 A12298.14 A12298.22
A12298.06EA 41.1 EUR
A12298.06 A12298.14 A12298.22
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1193-72-2 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 26-27° Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00018333
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 26…27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018333
CAS nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6