2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 32 EUR
A12056.06 A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1435-50-3 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 118-120°/20mm Beilstein Reference: 1934815 MDL No.: MFCD00018505
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 118…120 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 32…36 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018505
CAS nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9