1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 42.2 EUR
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Kookpunt: 241…243 °C
Smeltpunt: 59…62 °C
Dichtheid: 2.077 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000574
CAS nummer: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6