1-Bromo-2-chlorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
A11782.0BEA
490
EUR
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
1-Bromo-2-chlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 694-80-4
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5815
Melting Point: -13°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1855303
MDL No.: MFCD00000532
Formule:
C₆H₄BrCl Kookpunt: 203…205 °C Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,649 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000532 CAS nummer: 694-80-4 EINECS: 211-775-1 |