4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06
A10314.14
A10314.22
A10314.06EA
24.4
EUR
A10314.06
A10314.14
A10314.22
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 18282-59-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 140-142°/30mm
Beilstein Reference: 1635735
MDL No.: MFCD00040849
Formule:
C₆H₃BrCl₂ Kookpunt: 140…142 °C (30 mmHg) Smeltpunt: 22…25 °C Dichtheid: 1,781 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040849 CAS nummer: 18282-59-2 EINECS: 242-160-6 |