1-Bromo-3,5-dichlorobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichlorobromobenzene
B25492.06 B25492.14 B25492.22
B25492.06EA 21.2 EUR
B25492.06 B25492.14 B25492.22
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19752-55-7 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 232° MDL No.: MFCD00000584
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 73…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000584
CAS nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7