1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 96.3 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formule: C₆H₄BrCl
Kookpunt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 64…67 °C
Dichtheid: 1,651 g/cm³
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000600
CAS nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %