3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
A13449.06 A13449.14
A13449.06EA 47.2 EUR
A13449.06 A13449.14
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 19652-32-5 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2362159
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051690
CAS nummer: 19652-32-5