5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 29.1 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 21739-92-4 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 2691432 MDL No.: MFCD00002415
Formule: C₇H₄BrClO₂
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 157…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002415
CAS nummer: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5