4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14884.14 A14884.22
A14884.14EA 61.2 EUR
A14884.14 A14884.22
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Purity: 98% CAS No.: 697-88-1 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2089687
Formule: C₆H₄BrCl₂N
Kookpunt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025162
CAS nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5