4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB03106.1 BTB03106.10 BTB03106.50
MAYBBTB03106.1EA 0 EUR
MAYBBTB03106.1 MAYBBTB03106.10 MAYBBTB03106.50
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240.91 g/mol
Kookpunt: 290
Smeltpunt: 90
MDL Nummer: MFCD00025162
CAS nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5