4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17859.09 A17859.18 A17859.30
A17859.09EA 42.9 EUR
A17859.09 A17859.18 A17859.30
4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 38762-41-3 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 3117740
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Kookpunt: 264
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007660
CAS nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III