1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
57.6
EUR
L07573.09
L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Formule:
C₆H₃BrClNO₂ Smeltpunt: 59…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051514 CAS nummer: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |