4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
173530250
173531000
173530050
ACRO173530250EA
77
EUR
ACRO173530250
ACRO173531000
ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formule:
C₆H₄BrClO Kookpunt: 232 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 47…51 °C Dichtheid: 1,617 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002166 CAS nummer: 3964-56-5 EINECS: 223-572-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 51 °C |
GC | ≥98.5 % |